Merck
679658
Sigma-Aldrich
Tris(4-formylphenyl)amine
97%
Synonim(y):
4,4′,4″-Nitrilotrisbenzaldehyde, 4,4′,4″-Triformyltriphenylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
244-248 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)C([H])=O)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C21H15NO3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-15H
Klucz InChI
YOXHQRNDWBRUOL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in preparation of triangular ligands for self-assembly into M4L4 tetrahedra.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 3736-3736 (2007)
Produkty
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.