Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 559,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H2(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030503
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
EC Number:
229-003-7
MDL number:
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
149-150 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(N)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,9-10H2,1-2H3
InChI key
BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?