Merck
749478
Sigma-Aldrich
Cholesterol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene-2,3,4-13C3, 5-Cholesten-3β-ol-2,3,4-13C3
Wybierz wielkość
2 MG
2450,00 zł
5 MG
5240,00 zł
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
2450,00 zł
5 MG
5240,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C24H46O
Masa cząsteczkowa:
389.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13+1,17+1,21+1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-FCBPLXADSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jamie L York et al.
Food chemistry, 326, 126939-126939 (2020-05-16)
Hen egg yolk from chicken eggs were examined for their mycotoxin, hormone, and fat-soluble vitamin content. A method was developed for multi-class analysis of egg yolk using a dilute/precipitate, centrifuge, and shoot process coupled with on-line sample clean-up using restricted