700116P
Avanti
7-dehydrocholesterol-d7
7-dehydrocholesterol-d7, powder
Synonim(y):
111110
Wybierz wielkość
1860,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1860,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700116P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 700116P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@H]3CC[C@]4([C@@H](CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C)C3=CC=C2C1)C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Klucz InChI
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as an internal standard: to spike Chlamydomonas CC-125 lipid extract for mass spectroscopy analysis[3]
- in liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) for cultured cells oxysterol analysis[4]
- to treat and label SRD-1 cell (chinese hamster ovary (CHO) mutant cell-line) for gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) analysis[2]
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)