Przejdź do
488577
Cholesterol-2,2,3,4,4,6-d6
97 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene-2,2,3,4,4,5-d6, 5-Cholesten-3β-ol-2,2,3,4,4,5-d6, Deuterated cholesterol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D6H40O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.69
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+6
7920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
optical activity
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D,13D2,17D2,21D
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-HHPLMCQASA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
749478709549723266
description
97 atom % D, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
mass shift
M+3
mass shift
M+6
mass shift
M+6
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)