Merck
605875
Sigma-Aldrich
Cholesterol-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC26H46O
Masa cząsteczkowa:
387.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
metody
mass spectrometry (MS): suitable
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
gęstość
1.070 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4[13CH2][C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-CHMPPTJKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)