Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł 573,00 zł |
Informacje o tej pozycji
246,00 zł
vapor density
~4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~1 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description natural, ≥97%, FCC, FG | description ≥97%, FCC, FG | description analytical standard |
| assay 99% | assay ≥97% | assay ≥97% | assay ≥98.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426-1.428, n20/D 1.426 (lit.) |
| bp 174-176 °C (lit.) | bp 174-176 °C (lit.) | bp 174-176 °C (lit.) | bp 174-176 °C (lit.) |
| density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Octanol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?