Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 119,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 223,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
119,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.25 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
oil
autoignition temp.
255-260 °C
potency
6100 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.80-7.40 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
177-182 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CCCCCC)C
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Opracowanie mieszanego układu rozpuszczalników do wydajnego rozdzielania (R, S)-2-oktanolu katalizowanego przez lipazę unieruchomioną magnetytem: W niniejszym badaniu przedstawiono nowy układ rozpuszczalników zwiększający enancjoselektywność i aktywność lipazy w rozdzielaniu 2-oktanolu, kluczowego półproduktu w syntezie chiralnych bloków budulcowych stosowanych w opracowywaniu leków (Liu et al., 2014).
- Wydajne kinetyczne rozdzielanie (R,S)-2-oktanolu katalizowane przez unieruchomioną magnetytem lipazę Yarrowia lipolytica w mieszanych cieczach jonowych: Badania te wykorzystują ciecze jonowe z immobilizowaną lipazą do rozdzielania 2-Oktanolu, kluczowego dla produkcji enancjopurowych substancji w syntezie farmakologicznej (Liu et al., 2014).
- Wpływ rodnika hydrazylowego na selektywność γ-tlenku glinu o różnych rozmiarach porów do odwadniania 2-oktanolu poprzez mechanizm eliminacji rodników: Badanie interakcji między rodnikami hydrazylowymi i 2-oktanolem na γ-tlenku glinu, istotne dla zrozumienia mechanizmów katalitycznych w materiałoznawstwie (Alidoust et al., 2023).
- Ocena zagrożeń procesowych dla katalitycznego utleniania 2-oktanolu nadtlenkiem wodoru z wykorzystaniem technik kalorymetrycznych: Ocena bezpieczeństwa i parametrów kinetycznych utleniania 2-oktanolu, ważnych dla projektowania procesów chemicznych w warunkach przemysłowych i akademickich (Sun et al., 2019).
- Poprawa rozdzielczości (R, S)-2-oktanolu katalizowanego przez magnetycznie usieciowane agregaty lipazy przy użyciu zmiennego pola magnetycznego: Opisuje metodę poprawy enancjoselektywnej rozdzielczości 2-Oktanolu przy użyciu pól magnetycznych, potencjalnie przydatną do skalowania rozdzielczości chiralnej w produkcji farmaceutycznej (Liu et al., 2015).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.822
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (GC) | assay 97% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) |
| grade synthesis grade | grade - | grade analytical standard | grade - |
| form oil | form liquid | form - | form liquid |
| density 0.82 g/cm3 at 20 °C | density 0.819 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 20 °C (lit.) |
| autoignition temp. 255-260 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Oktanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup