Merck
W280003
Sigma-Aldrich
1-Octanol
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer FEMA:
2800
Beilstein:
1697461
Numer WE:
Nr Rady Europy:
54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.006
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.14 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
523 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Chrna1(11435)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Octanol is one of the key flavor constituents of mushrooms.
Zastosowanie
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Research highlighted the application of 1-octanol in enhancing spectroscopic analysis techniques, providing noncontact, in situ measurements for complex biological samples (Morais AF, Radhakrishnan S, Arbiv G, et al., 2024) Anal Chem.
  • Development of a dispersive liquid-liquid microextraction method for the determination of plastic additives in seawater: Demonstrates the role of 1-octanol in environmental monitoring through the development of a microextraction method for assessing plastic additives in marine environments (González-Castro MJ, Uribe-Ares J, Muniategui-Lorenzo S, et al., 2024) Anal Methods.
  • Application of novel metal organic framework-deep eutectic solvent/molecularly imprinted polymer multiple monolithic fiber for solid phase microextraction of amphetamines and modafinil in unauthorized medicinal supplements with GC-MS: This study utilizes 1-octanol in a novel solid phase microextraction method, highlighting its utility in forensic and pharmaceutical analysis (Kardani F, Khezeli T, Shariati S, et al., 2024) J Pharm Biomed Anal.
Działania biochem./fizjol.
Blocks T-type Ca2+ channels
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Aroma characteristics of Neungee (Sarcodon aspratus).
Jeong OJ, et al.
Korean Journal of Food Science and Technology, 33(3), 307-312 (2001)
Flavor compounds in straw mushrooms Volvariella volvacea harvested at different stages of maturity.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(12), 4726-4729 (1997)
Flavor compounds in king oyster mushrooms Pleurotus eryngii.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(11), 4587-4591 (1998)
John A Arnott et al.
Expert opinion on drug discovery, 7(10), 863-875 (2012-09-21)
The role of lipophilicity in drug discovery and design is a critical one. Lipophilicity is a key physicochemical property that plays a crucial role in determining ADMET (absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity) properties and the overall suitability of drug
B D Anderson et al.
The Journal of investigative dermatology, 93(2), 280-286 (1989-08-01)
The permeability coefficients (kp) of a series of methyl-substituted p-cresols were determined in human stratum corneum along with their partition coefficients (PC) between water and untreated stratum corneum, delipidized stratum corneum, octanol, and heptane. The PC values were identical in