Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
747912
Sigma-Aldrich
Boxed reaction: Sonogashira Reaction in Lipshutz Surfactant
greener alternative
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Zestaw ten zawiera odczynniki, katalizator i rozpuszczalnik wymagane do przeprowadzenia reakcji Sonogashira w TPGS-750-M, środku powierzchniowo czynnym opracowanym przez grupę Lipshutz jako bardziej ekologiczna alternatywa dla rozpuszczalników organicznych. Technologia ta pozwala na prowadzenie powszechnych reakcji katalizowanych metalami w warunkach wodnych, znacznie zmniejszając ilość odpadów rozpuszczalników. Składniki są wstępnie ważone w odpowiednich ilościach dla reakcji w skali 1 mmol.
Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym protokole.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 225657Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II), 99% 5 mgKarta charakterystyki
  • 638064XPhos, 98% 12 mgKarta charakterystyki
  • 763918DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate solution, 5 wt. % in H2O 2 mLKarta charakterystyki
  • T0886Triethylamine, ≥99% .28 mLKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)