Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-812-1
NACRES:
NB.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
solubility
1420 g/L
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
bulk density
630 kg/m3
foreign activity
RNAse, none detected
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S-]C#N.[N+H3]\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Wygląd (kolor): biały
Wygląd (opis): grubokrystaliczny proszek
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99,0 %
Zakres topnienia: 117 - 120 °C
Cu (Miedź): ≤ 0,00005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,00005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0002 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
RNazy: niewykrywalne
Wygląd (opis): grubokrystaliczny proszek
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99,0 %
Zakres topnienia: 117 - 120 °C
Cu (Miedź): ≤ 0,00005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,00005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0002 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
RNazy: niewykrywalne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiocyjanian guanidyny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1041670250 | 04022536048147 |