Merck
746118
Sigma-Aldrich
Sodium difluoroheptylazidosulfinate
95%
Synonim(y):
Baran DAAS-Na Reagent, Sodium 1,1-difluoro-7-azido-heptylsulfinate, Sodium 7-azido-1,1-difluoroheptanesulfinate
Wybierz wielkość
100 MG
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12F2N3NaO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: linker
grupa funkcyjna
azide
fluoro
sulfinic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)CCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H13F2N3O2S.Na/c8-7(9,15(13)14)5-3-1-2-4-6-11-12-10;/h1-6H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FFNHIEJQAMGBCZ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
W ramach platform heteroarenowych, DAAS-Na pozwala na bezpośrednie wprowadzenie łańcucha difluoroalkilowego zawierającego grupę azydkową, która została zaprojektowana do celów biokoniugacji. Poprzez cykloaddycję Huisgena (reakcja "click"), ugrupowanie azydkowe może być następnie poddane reakcji z terminalnym alkinem, który jest związany z cząsteczką funkcjonalną, taką jak biomakromolekuła. Pozwala to na kowalencyjne połączenie heteroarenu z dowolną cząsteczką docelową, na przykład między lekiem zawierającym heteroaren a przeciwciałem. Odczynnik ten został opracowany przez Baran Group i jest jednym z kilku odczynników do bezpośredniej alkilacji heterocykli.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Professor and Product Portal profesora Phila S. Barana.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qianghui Zhou et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(35), 12994-12997 (2013-08-21)
A general C-H functionalization method for the tagging of natural products and pharmaceuticals is described. An azide-containing sulfinate reagent allows the appendage of azidoalkyl chains onto heteroaromatics, the product of which can then be attached to a monoclonal antibody by
Direct synthesis of fluorinated heteroarylether bioisosteres.
Qianghui Zhou et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 3949-3952 (2013-03-06)
Fionn O'Hara et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(32), 12122-12134 (2013-07-19)
Radical addition processes can be ideally suited for the direct functionalization of heteroaromatic bases, yet these processes are only sparsely used due to the perception of poor or unreliable control of regiochemistry. A systematic investigation of factors affecting the regiochemistry