Przejdź do
809330
Fe/ppm Pd for nitro group reductions
solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
248,25 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
MDL number:
248,25 zł
Cena katalogowa331,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fe/ppm Pd for nitro group reductions,
form
solid
Quality Segment
composition
FeCl2 (372870), 23.3-27.4 wt. % , MgCl2 (M8266), 15.3-18.8 wt. % , Pd (203939), <0.3 wt. % , THF (186562), 53.5-61.6 wt. %
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Application
When these nanoparticles (NPs) are used along with PEG-containing designer surfactants such as TPGS-750-M, a facile reduction of nitro compounds can be effected in water at room temperature. The transformation is highly chemoselective and tolerates a large variety of functional groups.
Disclaimer
Handle under nitrogen and store under argon in refrigerator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12310442658225460
Iron &#8805;99%, reduced, powder (fine)
Sigma-Aldrich
12310
Iron
description
-
description
≥99%, reduced, powder (fine)
description
97%
description
98%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iron
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iron
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iron
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
form
solid
form
powder (fine)
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
composition
FeCl2 (372870), 23.3-27.4 wt. % , MgCl2 (M8266), 15.3-18.8 wt. %
composition
-
composition
-
composition
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 7440-05-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)