Przejdź do
790184
Sodium 1-(trifluoromethyl)cyclopropanesulfinate
Synonim(y):
Baran TFCS-Na Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4F3NaO2S
Masa cząsteczkowa:
196.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Form:
solid
960,00 zł
Cena katalogowa1280,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
287-292 °C
functional group
fluoro, sulfinic acid
SMILES string
[O-]S(C1(CC1)C(F)(F)F)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H5F3O2S.Na/c5-4(6,7)3(1-2-3)10(8)9;/h1-2H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
IZLDENBRBYPDNY-UHFFFAOYSA-M
Application
TFCS-Na is a diversification reagent for the C-H Functionalization of several classes of heterocycles. This reagent installs the trifluoromethylcyclopropyl group, which was recently reported to increase metabolic stability compared to compounds containing the tert-butyl group.
Simple Sulfinate Synthesis Enables C-H Trifluoromethylcyclopropanation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ALD00238ALD00230ALD00232
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reaction type: C-C Bond Formation
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
mp
287-292 °C
mp
-
mp
290-295 °C
mp
-
functional group
fluoro, sulfinic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)