Product R1153, RNase B Glycoprotein Standard, is extensively dialyzed against deionized water prior to lyophilization. It is essentially salt free.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1710,00 zł
Nazwa produktu
RNase B Glycoprotein Standard from bovine pancreas, Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| grade Proteomics Grade | grade - | grade - | grade Molecular Biology |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Are there any buffer salts present in product R1153, RNase B Glycoprotein Standard?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.