Kluczowe dokumenty
614130
Deoxycholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
3a,12a-Dihydroxy-5ß-cholanic acid-2,2,4,4-d4, 7-Deoxycholic acid,-2,2,4,4-d4, Desoxycholic acid-2,2,4,4-d4
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
171-174 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2
Klucz InChI
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?