Kluczowe dokumenty
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
Wybierz wielkość
1 MG
370,00 zł
50 MG
1230,00 zł
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
370,00 zł
50 MG
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D4H36O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.60
Numer MDL:
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
przesunięcie masy
M+4
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)