Przejdź do
G9910
Sodium glycodeoxycholate
BioXtra, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide, Glycodeoxycholic acid sodium salt, Glycodesoxycholic acid, N-(3α,12α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H42NNaO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.61
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
240-455-4
MDL number:
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥97% (HPLC)
mol wt
471.61 g/mol
impurities
≤0.0025% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
CMC
2.1 mM
solubility
H2O: 0.1 M, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.011%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.003%
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C26H43NO5.Na.H/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);;/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
BMYWWGPEKRLDGW-ZXMGEDLUSA-N
General description
Sodium glycodeoxycholate is a bile salt that can be used to form biomimicking environments. [1]
Application
Sodium glycodeoxycholate has been used in a study to develop more similar mimetic intestinal fluids to physiological fluids than those developed by mixed bile salt systems (MBS). It has also been used in a study to investigate Ca2+ buffering capability of bile salt micelles. [2]
Biochem/physiol Actions
Induces apoptosis in hepatocytes; may induce DNA cleavage.
Other Notes
Bile Salt
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G713250534T0266
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
CMC
2.1 mM
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
CMC
-
CMC
4
mol wt
471.61 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 900(lit.)
mol wt
471.61 g/mol
mol wt
521.69 g/mol
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
anion traces
chloride (Cl-): ≤1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
impurities
≤0.0025% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)