Merck
615390
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
α-Ketoglutaric acid-d6, α-Ketopentanoic acid-d6, 2-Ketopentanedioic acid-d6, 2-Oxoglutaric acid-d6
About This Item
Wzór liniowy:
DO2CCD2CD2COCO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
solid
mp
114-117 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2
Klucz InChI
KPGXRSRHYNQIFN-DTDGFSOZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3