Merck
737607
Sigma-Aldrich
Pentaglycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
97 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-3,6,9,12,15,15-d6, O-d, Glycyl-glycyl-glycyl-glycyl-glycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
About This Item
Wzór liniowy:
ND2CH2CO(NDCH2CO)3NDCH2COOD
Masa cząsteczkowa:
310.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17N5O6/c11-1-6(16)12-2-7(17)13-3-8(18)14-4-9(19)15-5-10(20)21/h1-5,11H2,(H,12,16)(H,13,17)(H,14,18)(H,15,19)(H,20,21)/i/hD7
Klucz InChI
MXHCPCSDRGLRER-ZISDKLNRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)