Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł 599,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC(CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.12
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-187-8
Beilstein/REAXYS Number:
1733340
MDL number:
599,25 zł
Cena katalogowa799,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
63-68 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OCC(CO)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-4(2-6)3-7/h4-7H,1-3H2
InChI key
SFRDXVJWXWOTEW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥98% | description 98% | description EMPROVE® EVOLVE |
| assay 97% | assay ≥98% | assay 98% | assay - |
| mp 63-68 °C (dec.) (lit.) | mp 193-195 °C (lit.) | mp 18 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form - | form liquid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?