Merck
736821
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
97%
Synonim(y):
3-Hydroxytriazolo[4,3-a]pyridine, s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
230-235 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NN=C2C=CC=CN12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
Klucz InChI
LJRXNXBFJXXRNQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manuel Nieto-Domínguez et al.
Nature communications, 11(1), 4864-4864 (2020-09-27)
The synthesis of customized glycoconjugates constitutes a major goal for biocatalysis. To this end, engineered glycosidases have received great attention and, among them, thioglycoligases have proved useful to connect carbohydrates to non-sugar acceptors. However, hitherto the scope of these biocatalysts