Merck
M73788
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-piperidone
99%
Synonim(y):
1-Methyl-2-piperidone, 1-Methyl-6-oxopiperidine, N-Methyl-δ-valerolactam, N-Methyl-2-piperidinone, N-Methyl-2-piperidone, N-Methylpiperidone, N-Methylvalerolactam
Wybierz wielkość
10 G
943,00 zł
25 G
1710,00 zł
943,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
943,00 zł
25 G
1710,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
Beilstein:
1708
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
943,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
bp
105-106 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
GGYVTHJIUNGKFZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ekaterina F Kolesanova et al.
International journal of peptides, 2013, 197317-197317 (2013-09-13)
Unified schedule for multiple parallel solid-phase synthesis of so-called "difficult" peptides on polypropylene pins was developed. Increase in the efficiency of 9-fluorenyl(methoxycarbonyl) N-terminal amino-protecting group removal was shown to have a greater influence on the accuracy of the "difficult" peptide
Ilnaz T Rakipov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
In the present work, the thermochemistry of solution, solvation, and hydrogen bonding of cyclic amides in proton acceptor (B) and proton donor (RXH) solvents were studied. The infinite dilution solution enthalpies of δ-valerolactam, N-methylvalerolactam, ε-caprolactam, and N-methylcaprolactam were measured at