Kluczowe dokumenty
736503
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticle, 50-60 wt. % in tetradecane, spec. resistivity ~ 2.7 μΩ-cm, for printing on polyimide films
Synonim(y):
Silverjet DGH-55LT-25C, silver ink
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
surface tension 27 - 31 dyn/cm
Formularz
dispersion
nanoparticle
stężenie
50-60 wt. % in tetradecane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
wielkość cząstki
≤10 nm
lepkość
7-14 cP
gęstość
1.5-1.8 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silver is a good conductor and is resistant to oxidation. It is used in printed conductors and printable inks (based on silver nanoparticles). Nanosilver is used as an antibacterial material in filters for air and water purification, in textiles, and for wound treatment. Other large scale applications of nanosilver include metallization of solar cells, thin film electronics, sensors, and catalysts.
Curing Temperature: 250 °C
Recommended substrates: Polyimide films
Recommended washing solvent: Non-Polar Solvents: Xylene, Hexane, Octane etc. (Hydrocarbon)
Informacje prawne
Product of ANP, Inc.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Zobacz wszystko