736473
Silver, dispersion
nanoparticle, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity ~ 7 μΩ-cm, for printing on ITO films
Synonim(y):
Silverjet DGP-40TE-20C, silver ink
Wybierz wielkość
2000,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2000,00 zł
Polecane produkty
opis
surface tension 35 - 40 dyn/cm
Formularz
dispersion
nanoparticle
stężenie
30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
wielkość cząstki
≤50 nm
lepkość
10-18 cP
gęstość
1.45 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Curing Temperature: 180-200 °C
Recommended substrates: ITO film, Ceramic layer
Recommended washing solvent: Polar Solvents: Ethyl Alcohol, IPA etc.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.