Kluczowe dokumenty
737461
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanephosphonic acid
95%
Wybierz wielkość
841,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
841,00 zł
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
mp
168-173 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OP(O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
Klucz InChI
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.