Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H35O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
88-93 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C16H35O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19/h2-16H2,1H3,(H2,17,18,19)
InChI key
JDPSFRXPDJVJMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexadecylphosphonic acid (HDPA) is an alkyl phosphonic acid that forms a self-assembled monolayer (SAM) for the surface modification of the metal oxide nanostructures.
Application
HDPA forms a resist on the metal substrate which may be used for microcontact printing. It may also find usage as a SAM for the development of a dielectric hybrid for surface controlled organic transistors.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 95% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 88-93 °C | mp 80-85 °C | mp 97-103 °C | mp 95-100 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?