Merck
727717
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium iodide
98%
Wybierz wielkość
5 G
700,00 zł
700,00 zł
Cena katalogowa1000,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.08
Beilstein:
9511928
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
700,00 zł
Cena katalogowa1000,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (HPLC)
98%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
<1.0% water
ciąg SMILES
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)