Merck
391573
Sigma-Aldrich
1-Bromopyrene
96%
Wybierz wielkość
1 G
283,00 zł
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
283,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
mp
102-105 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
Klucz InChI
HYGLETVERPVXOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Bromopyrene, a polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH)[1], is a mono bromo substituted pyrene derivative. Its synthesis has been reported.[2] Its gas phase UV-absorption spectra in the UV wavelength range at elevated temperature has been studied.[3] Electron affinitiy (EA) of 1-bromopyrene has been investigated using electron attachment desorption chemical ionization mass spectrometry (DCI-MS) and triple quadrupole tandem mass spectrometry.[4] It participates in the synthesis of novel ruthenium (II) bipyridine or terpyridine complexes bearing pyrene moiety.[5] The reaction of 1-bromopyrene cation radical with water in acetonitrile has been analyzed using the electron transfer stopped-flow (ETSF) method.[6]
Zastosowanie
1-Bromopyrene is suitable reagent used in the comparative study of effect of substituents of some pyrene derivatives in inducing phototoxicity, DNA damage and repair in human skin keratinocytes[1] and light-induced lipid peroxidation in methanol.[7] It is suitable reagent used in the study to investigate the UV photon-assisted thermal decomposition of PAHs at elevated temperature.[8]
1-Bromopyrene may be used as a standard to compare its spectral properties with that of pyrene based fluorescence probe.[9] It may be used to study the effects of the addition of halogen hetero-atoms on the vapor pressures and thermodynamics of polycyclic aromatic hydrocarbons.[10]
It may be used in the synthesis of the following:
  • 2-methyl-4-pyren-1-yl-but-3-yn-2-ol[2]
  • 1-ethynylpyrene[2]
  • silsesquioxane (SSQ) based hybrid[11]
  • ruthenium nanoparticles functionalized with pyrene moiety[12]
  • mono- and di-pyrenyl perfluoroalkanes[13]
  • oligo(1-bromopyrene)(OBrP) films[14]
  • dinitropyrene-derived DNA adduct[15]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kinetic analysis of the reactions of 1-substituted pyrene cation radicals with water in acetonitrile.
Oyama M and Matsui J.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 570(1), 77-82 (2004)
Synthesis of bipyridine and terpyridine based ruthenium metallosynthons for grafting of multiple pyrene auxiliaries.
Goze C, et al.
Tetrahedron Letters, 44(48), 8713-8716 (2003)
Electrosynthesis of blue-light-emitting oligo (1-bromopyrene) with favorable solubility.
Wang, Zhen, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 16(5), 1907-1915 (2012)
Gas-phase UV spectroscopy of anthracene, xanthone, pyrene, 1-bromopyrene and 1, 2, 4-trichlorobenzene at elevated temperatures.
Thony A and Rossi MJ.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 104(1), 25-33 (1997)
Jillian L Goldfarb et al.
The Journal of chemical thermodynamics, 40(3), 460-466 (2008-03-01)
Knowledge of vapor pressures of high molar mass organics is essential to predicting their behavior in combustion systems as well as their fate and transport within the environment. This study involved polycyclic aromatic compounds (PACs) containing halogen hetero-atoms, including bromine