Merck
727067
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%, ≥97.5% (HPLC)
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
Beilstein:
2693370
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
produced by BASF
Próba
≥97.5% (HPLC)
98%
Postać
crystals
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5%
mp
119-121 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1