Wybierz wielkość
671,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
671,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
mp
90-93 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
Klucz InChI
RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?