Kluczowe dokumenty
270148
Methyl (R)-(−)-3-hydroxy-2-methylpropionate
99%
Synonim(y):
(−)-Methyl D-β-hydroxyisobutyrate, (R)-(−)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
Wybierz wielkość
163,80 zł
Cena katalogowa234,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
163,80 zł
Cena katalogowa234,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]19/D −26°, c = 4 in methanol
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
76-77 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Klucz InChI
ATCCIZURPPEVIZ-SCSAIBSYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?