Merck
725285
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)triphenylphosphonium iodide
95%
Synonim(y):
NSC 116665
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17I2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
260-266 °C
ciąg SMILES
[I-].IC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17IP.HI/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
NAVMMSRRNOXQMJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Phosphacyclic compounds via oxidative dimerizations
  • Enamides via cross-coupling
  • Cyclopeptide alkaloids for use as antibacterial or cytotoxic agents
  • Terminal alkynes via dehydrohalogenation of aldehydes
Reactant for vinylcyclopropanation / cyclopentenation of strained alkenes using a sequential carborhodation process
Used as an olefination agent in the Lewis acid catalysis of electrocyclization of trienes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3