Kluczowe dokumenty
742724
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate solution
~10% in acetonitrile (H-NMR), ≥96% (HPLC)
Synonim(y):
Bestmann-Ohira Reagent, Dimethyl (1-azoacetonyl)phosphonate solution, Dimethyl (acetyldiazomethyl)phosphonate solution
Wybierz wielkość
2070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2070,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
stężenie
~10% in acetonitrile (H-NMR)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.352-1.354
gęstość
0.800-0.850 g/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
ketone
phosphonate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COP(=O)(OC)C(=[N+]=[N-])C(C)=O
InChI
1S/C5H9N2O4P/c1-4(8)5(7-6)12(9,10-2)11-3/h1-3H3
Klucz InChI
SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Ethynyl compounds (alkynes) from aldehydes.[1]
- Isoquinoline and pyridine N-oxides by cyclization with oximes in the presence of Rh catalyst.[2]
- Dimethyl(diazomethyl)phosphonate through methanolysis, which is further employed as a reagent in the synthesis of enol ethers or alkynes.[3]
- Five-member heterocyclic scaffolds of pyrazoles, triazoles, and oxazoles via cycloaddition reaction and multicomponent reaction.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.
Wszechstronne zastosowania chemii acetylenu, od syntezy organicznej po chemię bioorganiczną, wymagają wydajnych metod syntezy.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?