Przejdź do
640360
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
solid
Synonim(y):
[Rh(cod)(MeCN)2]BF4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
1680,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18BF4N2Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.99
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
1680,00 zł
Cena katalogowa2240,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
SMILES string
[Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2C2H3N.BF4.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2-3;2-1(3,4)5;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;;-1;+1/b2-1-,8-7-;;;;
InChI key
KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Application
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate [Rh(cod)(MeCN)2]BF4 may be used as a catalyst for the rhodium(I)-catalyzed silylation of aryl iodides and bromides with tetraethoxysilanes to form aryl silanes such as (4-bromophenyl)triethoxysilane and 4-(triethoxysilyl)acetophenone.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
683175661058302473
description
-
description
Umicore
description
-
description
98%
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)