Przejdź do
468002
Methyltriphenylphosphonium chloride
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
544,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3P(C6H5)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.77
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
418-400-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
544,50 zł
Cena katalogowa726,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: phase-transfer
mp
221 °C (dec.) (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
[Cl-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.ClH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QRPRIOOKPZSVFN-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for regio-controlled ring-opening polymerization of substituted epoxides
Used for:
  • Corrosion inhibition of iron
  • Neoplasm inhibition via antimitochondrial effect
Reactant for intramolecular nitrone cycloaddition
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
245054309567377015
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
mp
221 °C (dec.) (lit.)
mp
183-185 °C (lit.)
mp
185-195 °C (dec.) (lit.)
mp
262-264 °C (lit.)
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
ether, phosphine
functional group
chloro, phosphine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1031-15-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)