Merck
245054
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium iodide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3P(C6H5)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
183-185 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Triphenylamine-based dyes and polyolefinic aromatic molecules with pyrene for use in dye-sensitized solar cells
  • Diastereoisomeric carba analogs of glycal-derived vinyl epoxides for the production of carbasugars
  • Alkaloid natural products via organocascade catalysis
  • Triplet carbenes via oxidation of allene compounds
  • Stilbenes via dehydrohalogenation-Heck olefination and Wittig-Heck reactions
Informacje prawne
Product of Fluorous Technologies, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohammad Mahdi Khataei et al.
Talanta, 178, 473-480 (2017-11-16)
In this study, a novel generation of deep eutectic solvents (DESs) was used as an acceptor phase in three-phase hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) based on two immiscible organic phases. It was compared with other common DESs for extraction