Przejdź do
218790
Tetraphenylphosphonium chloride
98%, solid
Synonim(y):
Chlorotetraphenylphosphorane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)4P(Cl)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.84
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
217-890-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3922393
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetraphenylphosphonium chloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
272-274 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20P.ClH/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
InChI key
WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Tetraphenylphosphonium chloride can be used to tune the crystallinity of CH3NH3PbI3 thin film during the deposition for boosting perovskite solar cells (PSCs) device performance.
  • It reacts with organometallic anionic complexes to give the corresponding salts.
  • It can also be used as arylating reagents in Pd-catalyzed Heck reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
777676
description
98%
description
4 mg/mL, dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
assay
98%
assay
-
reaction suitability
reagent type: organic catalyst, core: phosphonium, reaction type: phase-transfer
reaction suitability
-
form
solid
form
dispersion in H2O
mp
272-274 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)