Merck
456373
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
97%
Synonim(y):
2,5-Dibromo-3-hex-1-ylthiophene
Wybierz wielkość
5 G
900,00 zł
25 G
2840,00 zł
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
900,00 zł
25 G
2840,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14Br2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.557 (lit.)
gęstość
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C10H14Br2S/c1-2-3-4-5-6-8-7-9(11)13-10(8)12/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene is a 2,5 coupled conductive polymer with conjugated polythiophene based system, which has a controllable band gap.[1][2]
Zastosowanie
Conducting polymer precursor.[3]
It can be used as a monomer with 5,5′-dibromo-3,3′-dihexyl-2,2′-bithiophene, which can synthesize regioregular-P3HT-regiosymmetric-P3HT (a diblock polymer) for organic electronics based applications.[4] It can also be used in the synthesis of P3HT, which can be potentially used for photocatalytic applications.[5]
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Paulina Powroznik et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(2) (2020-01-19)
In the present work, we report the use of regioregular poly(3-hexyltiophene) polymer (RR-P3HT) as a potential light-activated material for sensing the chemical nerve agent simulant dimethyl methylphosphonate (DMMP). The electrical response of thick films of RR-P3HT, deposited by spray-coating method
Charge Transport in Conjugated Polymers with Pendent Stable Radical Groups.
Zhang Y, et al.
Chemistry of Materials (2018)
Evidence of Ni (0) complex diffusion during grignard metathesis polymerization of 2, 5-dibromo-3-hexylthiophene.
Achord BC and Rawlins JW
Macromolecules, 42(22), 8634-8639 (2009)
Uniform electroactive fibre-like micelle nanowires for organic electronics.
Li X, et al.
Nature Communications, 8(22), 15909-15909 (2017)
Xiaoyu Li et al.
Nature communications, 8, 15909-15909 (2017-06-27)
Micelles formed by the self-assembly of block copolymers in selective solvents have attracted widespread attention and have uses in a wide variety of fields, whereas applications based on their electronic properties are virtually unexplored. Herein we describe studies of solution-processable
Produkty
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.