Merck
561061
Sigma-Aldrich
4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)phenylmagnesium bromide, 4-N,N-Dimethylaminophenylmagnesium bromide, Bromo(4-(dimethylamino)phenyl)magnesium, Bromo[4-(dimethylamino)phenyl]magnesium
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
tw
65 °C
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H10N.BrH.Mg/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
OWWWKAXERYRWAU-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1