Merck
722359
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
170-176 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(nn1C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)7-8(4)2/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)