Merck
644919
Sigma-Aldrich
3-Methylpyrazole-4-carboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
493,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
493,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
225-230 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(5(8)9)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
HLYYXPDTFLUERX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Megumi Iwasaki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 384-389 (2015-07-16)
Elution profiles of kynurenic acid (KYNA) and 7-chlorokynurenic acid (Cl-KYNA) were examined by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a triazole-bonded stationary phase column (Cosmosil® HILIC) under isocratic elution of a mobile phase consisting of CH3 CN-aqueous 10 mm ammonium formate between
Naomi Haruta et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 87(10), 641-648 (2011-12-14)
A determination method for 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid (MPC), an inhibitor of D-amino acid oxidase (DAAO), in rat plasma was developed by using high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). The structural isomer of MPC, 3-methylpyrazole-4-carboxylic acid, was used as an internal standard, and