Merck
B2761
Sigma-Aldrich
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
NSC 73384
Wybierz wielkość
1 G
560,00 zł
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C9H6NO2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
Klucz InChI
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in studies of biologically active molecules including:
  • Discovery of indole inhibitors of MMP-13 for treatment of arthritic diseases
  • Synthesis of indolyl ethanones as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
  • cis-Diaminocyclohexane derivatives prepared for use as factor Xa inhibitors
  • Synthesis of tubulin polymerization inhibitors and cancer cell growth inhibitors
  • Preparation of dual PPARγ/δ agonists
  • Synthesis of chemical probes to examine the role of hFPRL1 receptor in inflammation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shahrbanoo Jahangir et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 436-436 (2020-10-11)
Mesenchymal stem cells are a promising cell source for chondrogenic differentiation and have been widely used in several preclinical and clinical studies. However, they are prone to an unwanted differentiation process towards hypertrophy that limits their therapeutic efficacy. Matrix metallopeptidase