Kluczowe dokumenty
719102
Sigma-Aldrich
Organic conductive inks kit
Synonim(y):
OC ink kit, OC ink system, Plexcore® OC ink system
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
Formularz
liquid
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Elektronika drukowana (PE) wykorzystuje zdolność materiałów organicznych do przetwarzania w roztworze na podłożach o dużej powierzchni przy ułamku kosztów produkcji związanych z konwencjonalnymi technikami osadzania z fazy gazowej. Jedną z unikalnych cech atramentów Plexcore OC jest możliwość dostosowania ich do funkcji pracy, rezystywności i lepkości, na przykład wymaganych dla określonych architektur urządzeń i technik aplikacji. Ta możliwość dostrajania zapewnia wszechstronność potrzebną do opracowania nowych stosów urządzeń oświetlenia półprzewodnikowego (SSL). Platforma technologiczna 4405 firmy Plextronics składa się z półprzewodnikowych polimerów i przetwarzalnych w roztworze atramentów, które zostały zaprojektowane w celu maksymalizacji wydajności, żywotności i stabilności drukowanych urządzeń elektronicznych (PE).
Component 1: Plexcore® OC RG-1110 organic conductive ink
Form: liquid
Color: Dark blue
Resistivity: 10 to 300 ohm-cm
Viscosity: 5 - 11 cP
pH: 2.5 - 4.5
Surface Tension: 33-40 dyne/cm
Work Function: -4.8 eV (Scanning Kelvin Probe)
Density: ~0.95 g/cm3
Component 2: Plexcore® OC RG-1115 organic conductive ink
Form: liquid
Color: Dark blue
Resistivity: 10 to 300 ohm-cm
Viscosity: 5 - 11 cP
pH: 2.5 - 4.5
Surface Tension: 33-40 dyne/cm
Work Function: -5.25 eV (Scanning Kelvin Probe)
Density: ~0.95 g/cm3
Component 3: Plexcore® OC RG-1150 organic conductive ink
Form: liquid
Color: Dark blue
Resistivity: 300 to 1000 ohm-cm
Viscosity: 5 - 11 cP
pH: 5- 11
Surface Tension: 33-40 dyne/cm
Work Function: -4.8 eV (Scanning Kelvin Probe)
Density: ~0.95 g/cm3
Component 4: Plexcore® OC RG-1155 organic conductive ink
Form: liquid
Color: Dark blue
Resistivity: 300 to 1000 ohm-cm
Viscosity: 5 - 11 cP
pH: 5 - 11
Surface Tension: 33-40 dyne/cm
Work Function: -5.25 eV (Scanning Kelvin Probe)
Density: ~0.95 g/cm3
Zastosowanie
Organic Conductive Inks for printed electronics applications including OLED devices.
Informacje prawne
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 719110Plexcore® OC RG-1110 organic conductive ink 10 mLKarta charakterystyki
  • 719129Plexcore® OC RG-1115 organic conductive ink 10 mLKarta charakterystyki
  • 719137Plexcore® OC RG-1150 organic conductive ink 10 mLKarta charakterystyki
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymer-based Materials for Printed Electronics: Enabling High Efficiency Solar Power and Lighting
Tipnis R,et al.
Material Matters, 3(4), 92-92 (2008)