Kluczowe dokumenty
900442
Sigma-Aldrich
Graphene/PEDOT:PSS hybrid ink
dispersion in DMF, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
Synonim(y):
Conductive ink, Electrochemically exfoliated graphene ink, G/PEDOT:PSS, Graphene ink
Wybierz wielkość
50 ML
1450,00 zł
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.23
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
dispersion (in DMF)
Właściwości
avg. no. of layers 1 ‑ 3
stężenie
0.2 mg/mL (PEDOT:PSS)
1 mg/mL (electrochemically exfoliated graphene)
opór arkusza
500 Ω/sq, 20 nm film: 80% transmittance
Opis ogólny
  • Graphene preparation method: Electrochemical exfoliation.
  • Graphene thickness by AFM: 80%, 1-3 layers.
  • Sheet size by AFM: 10 μm.
  • Oxygen content: 7.5% (by XPS) (C/O-ratio: 12.3).
  • Raman I_D/I_G ratio: 0.4.
  • Sheet resistance: 4.8 kΩ/sq.
  • Typical properties of films produced thereof (after spray coating):
a) 11 nm film: 90% transmittance, 1200 Ω/sq (as made).
b) 20 nm film: 80% transmittance, 500 Ω/sq (as made).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transparent graphene/PEDOT-PSS composite films as counter electrodes of dye-sensitized solar cells.
Hong, et al.
Electrochemical Communications, 10(10), 1555-1558 (2008)
Zhaoyang Liu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(4), 669-675 (2014-12-03)
A novel solution fabrication of large-area, highly conductive graphene films by spray-coating of a hybrid ink of exfoliated graphene (EG)/poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) (PH1000) is demonstrated. The fabricated graphene films exhibit excellent mechanical properties, thus enabling their application as bottom electrodes in
Peng You et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(24), 3632-3638 (2015-05-15)
Semitransparent perovskite solar cells are prepared by laminating graphene transparent electrodes on the top for the first time. The device performance is optimized by improving the conductivity of the graphene electrodes and the contact between the graphene and the perovskite
Zhong-Shuai Wu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(24), 3669-3675 (2015-05-15)
Ultrathin printable graphene supercapacitors are demonstrated, based on solution-processed electrochemically exfoliated graphene hybrid films on an ultrathin poly(ethylene terephthalate) substrate, exhibiting an unprecedented volumetric capacitance of 348 F cm(-3) , an ultrahigh scan rate of 2000 V s(-1) , and
Produkty
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Profesor Rivnay (Northwestern University, USA) omawia wykorzystanie organicznych mieszanych przewodników jako alternatywy dla skutecznego połączenia jonowego świata biologii ze współczesną mikroelektroniką.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
Zobacz wszystko
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf