Merck
719137
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1150 organic conductive ink
Synonim(y):
Plexcore® OC organic conductive ink
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
stężenie
2.0%
rezystywność
300-1000 Ω-cm
praca wyjścia
4.8 eV
pH
8.1
lepkość
8.0 cP(25 °C)
gęstość
0.950 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Ostrzeżenie
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
Właściwości fizyczne
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Informacje prawne
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27.9 °C