Merck
719129
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1115 organic conductive ink
Synonim(y):
4405 OC organiczny tusz przewodzący
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
Formularz
liquid
stężenie
2.0%
rezystywność
10-300 Ω-cm
praca wyjścia
4.8 eV
pH
3.5
lepkość
8.7 cP(25 °C)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Ostrzeżenie
Nie zamrażać. Jakość ulegnie pogorszeniu, jeśli atrament przejdzie przez cykl zamrażania-rozmrażania nawet raz.
Właściwości fizyczne
Skład: substancje stałe w wodzie, 1,2-propanodiol i izopropanol
Informacje prawne
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
26.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)