Przejdź do
345083
Copper bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
Synonim(y):
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione copper(II) derivative, Cu(TMHD)2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
reaction suitability
core: copper
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Cu/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
InChI key
VCIKJQZFNVXWPF-ATMONBRVSA-L
General description
Atomic number of base material: 29 Copper
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101826494143403393
assay
99%
assay
97%
assay
99.99%
assay
97%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
198 °C (dec.) (lit.)
mp
198-199 °C (lit.)
mp
171.1-184.6 °C (lit.)
mp
219-223 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)