Merck
71742
Sigma-Aldrich
Sodium methanethiolate
technical, ≥90% (RT)
Synonim(y):
Methanethiol sodium salt, Sodium thiomethoxide
Wybierz wielkość
5 G
518,00 zł
25 G
1930,00 zł
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
518,00 zł
25 G
1930,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
Beilstein:
3592983
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥90% (RT)
Formularz
solid
ciąg SMILES
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Strong nucleophile used for the synthesis of methyl aryl sulfides from halo-arenes[1][2]; Alkanethiolates are efficient reagents for SN2 dealkylation of esters and aryl ethers[3][4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)
P. Cogolli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2642-2642 (1979)
D. Chianelli et al.
Synthesis, 475-475 (1982)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 3859-3859 (1977)
Nikolaos Kontoudakis et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 98, 95-102 (2017-06-15)
A variety of techniques have been developed with the ability to measure different forms of metals in wine with the ultimate aim of providing a more accurate indicator of metal induced spoilage of wine. This study was conducted in order