Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3NaS
Masa cząsteczkowa:
70.09
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3592983
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
concentration
21% in H2O
Legal Information
Product of Arkema
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 21% in H2O | description technical, ≥90% (RT) | description BioUltra, 8 M in H2O | description BioUltra, 8 M in H2O |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 21% in H2O | concentration - | concentration 8 M in H2O | concentration 8 M in H2O |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?